3,4-Dichlorobenzyl iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR111348-1G OR111348-5G
APOSOR111348-1GEA 123 EUR
APOSOR111348-1G APOSOR111348-5G
3,4-Dichlorobenzyl iodide
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Formule: C₇H₅Cl₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410705
CAS nummer: 142523-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III