(2-Chloroethyl)cyclohexane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111352-10G OR111352-1G OR111352-5G
APOSOR111352-10GEA 0 EUR
APOSOR111352-10G APOSOR111352-1G APOSOR111352-5G
(2-Chloroethyl)cyclohexane
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₅Cl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11646261
CAS nummer: 1073-61-6