3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111356-1G OR111356-5G OR111356-250MG
APOSOR111356-1GEA 211 EUR
APOSOR111356-1G APOSOR111356-5G APOSOR111356-250MG
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₉H₄ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00631175
CAS nummer: 28989-29-9