4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111368-1G OR111368-5G
APOSOR111368-1GEA 0 EUR
APOSOR111368-1G APOSOR111368-5G
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278.347 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01652907
CAS nummer: 415952-34-0