Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111382-1G OR111382-5G
APOSOR111382-1GEA 227 EUR
APOSOR111382-1G APOSOR111382-5G
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20526241
CAS nummer: 1351479-14-5