4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111392-1G OR111392-5G
APOSOR111392-1GEA 0 EUR
APOSOR111392-1G APOSOR111392-5G
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₇ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23715688
CAS nummer: 1252555-02-4