7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR111393-1G OR111393-250MG
APOSOR111393-1GEA 378 EUR
APOSOR111393-1G APOSOR111393-250MG
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₄BrClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28992243
CAS nummer: 1935390-73-0
UN: 3261
ADR: 8,III