5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111394-1G OR111394-5G
APOSOR111394-1GEA 227 EUR
APOSOR111394-1G APOSOR111394-5G
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934740
CAS nummer: 261363-53-5