3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111399-1G OR111399-250MG
APOSOR111399-1GEA 234 EUR
APOSOR111399-1G APOSOR111399-250MG
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01871320
CAS nummer: 138621-63-3