2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR111406-1G OR111406-250MG
APOSOR111406-1GEA 339 EUR
APOSOR111406-1G APOSOR111406-250MG
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Formule: C₈H₈BrCl
MW: 219.506 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025346
CAS nummer: 147542-02-7
UN: 3265
ADR: 8 III