(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111430-1G OR111430-5G
APOSOR111430-1GEA 114 EUR
APOSOR111430-1G APOSOR111430-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842457
CAS nummer: 66955-75-7