(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111436-10G
OR111436-1G
OR111436-5G
APOSOR111436-10GEA
0
EUR
APOSOR111436-10G
APOSOR111436-1G
APOSOR111436-5G
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formule:
C₁₀H₁₀ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13516980 CAS nummer: 7537-07-7 |