2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111438-1G OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA 285 EUR
APOSOR111438-1G APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₁ClO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21606658
CAS nummer: 6834-51-1