2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111463-1G OR111463-5G
APOSOR111463-1GEA 0 EUR
APOSOR111463-1G APOSOR111463-5G
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19309611
CAS nummer: 64788-55-2