N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111490-1G OR111490-5G
APOSOR111490-1GEA 0 EUR
APOSOR111490-1G APOSOR111490-5G
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Formule: C₁₃H₉ClN₂O₃
MW: 276.675 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00430502
CAS nummer: 2585-30-0