2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111507-1G OR111507-5G
APOSOR111507-1GEA 80.4 EUR
APOSOR111507-1G APOSOR111507-5G
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇Cl₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03989572
CAS nummer: 565181-75-1