6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111516-1G OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA 284 EUR
APOSOR111516-1G APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₈H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07385621
CAS nummer: 511225-17-5