5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111518-1G OR111518-250MG
APOSOR111518-1GEA 526 EUR
APOSOR111518-1G APOSOR111518-250MG
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₁₃H₁₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31629932
CAS nummer: 2244086-24-4