2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11152-1G OR11152-5G OR11152-10G
APOSOR11152-1GEA 27.8 EUR
APOSOR11152-1G APOSOR11152-5G APOSOR11152-10G
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00772734
CAS nummer: 63810-80-0