2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 70.1 EUR
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00550438
CAS nummer: 2403-53-4