tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111575-1G OR111575-250MG
APOSOR111575-1GEA 285 EUR
APOSOR111575-1G APOSOR111575-250MG
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.251 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991871
CAS nummer: 959137-72-5