(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111578-1G OR111578-250MG OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA 526 EUR
APOSOR111578-1G APOSOR111578-250MG APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066834
CAS nummer: 38694-44-9