Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111579-1G OR111579-250MG OR111579-5G
APOSOR111579-1GEA 92.1 EUR
APOSOR111579-1G APOSOR111579-250MG APOSOR111579-5G
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066836
CAS nummer: 2391987-03-2