4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111580-1G OR111580-250MG
APOSOR111580-1GEA 114 EUR
APOSOR111580-1G APOSOR111580-250MG
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066835
CAS nummer: 2391987-04-3