6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111581-1G OR111581-250MG
APOSOR111581-1GEA 78.9 EUR
APOSOR111581-1G APOSOR111581-250MG
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066837
CAS nummer: 1950617-91-0