Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111585-1G OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA 249 EUR
APOSOR111585-1G APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Formule: C₁₆H₂₁ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13631000
CAS nummer: 1011486-37-5