Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111593-1G OR111593-5G
APOSOR111593-1GEA 150 EUR
APOSOR111593-1G APOSOR111593-5G
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Formule: C₁₂H₁₃BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17964567
CAS nummer: 34849-50-8