2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111602-1G
OR111602-5G
APOSOR111602-1GEA
249
EUR
APOSOR111602-1G
APOSOR111602-5G
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Formule:
C₁₀H₁₀Cl₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08273809 CAS nummer: 99421-62-2 |