5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111619-1G OR111619-250MG
APOSOR111619-1GEA 366 EUR
APOSOR111619-1G APOSOR111619-250MG
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
5-Bromo-2,4-dichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrCl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737839
CAS nummer: 1805023-63-5