2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11171-100MG OR11171-1G OR11171-250MG
APOSOR11171-100MGEA 80.4 EUR
APOSOR11171-100MG APOSOR11171-1G APOSOR11171-250MG
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038946
CAS nummer: 32388-00-4