1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Carboxy-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
OR11281-1G OR11281-250MG
APOSOR11281-1GEA 438 EUR
APOSOR11281-1G APOSOR11281-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 212…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038957
CAS nummer: 105994-75-0