4-Iodoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11294-1G OR11294-250MG
APOSOR11294-1GEA 99.3 EUR
APOSOR11294-1G APOSOR11294-250MG
4-Iodoquinoline 97%
4-Iodoquinoline
Formule: C₉H₆IN
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07700252
CAS nummer: 16560-43-3