4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 29.2 EUR
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.18 g/mol
Smeltpunt: 169…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004400
CAS nummer: 1135-24-6
EINECS: 214-490-0