4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11356-1G OR11356-250MG
APOSOR11356-1GEA 141 EUR
APOSOR11356-1G APOSOR11356-250MG
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Formule: C₁₂H₈ClI
Smeltpunt: 147…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03931233
CAS nummer: 60200-91-1