Propane-1-sulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11393-5G OR11393-1G OR11393-10G
APOSOR11393-5GEA 93.6 EUR
APOSOR11393-5G APOSOR11393-1G APOSOR11393-10G
Propane-1-sulphonamide 97%
Propane-1-sulphonamide
Formule: C₃H₉NO₂S
Smeltpunt: 51…52 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03550611
CAS nummer: 24243-71-8