tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-bromobutyrate
OR11460-1G OR11460-25G OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA 22 EUR
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Formule: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223.107 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179416
CAS nummer: 110661-91-1