4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11462-1G OR11462-5G
APOSOR11462-1GEA 152 EUR
APOSOR11462-1G APOSOR11462-5G
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₇ClN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475881
CAS nummer: 941294-31-1