4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11468-1G OR11468-100MG
APOSOR11468-1GEA 176 EUR
APOSOR11468-1G APOSOR11468-100MG
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00297274
CAS nummer: 114833-95-3