5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyano-2-methoxypyridine
OR11516-1G OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA 80.4 EUR
APOSOR11516-1G APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂O
MW: 213.031 g/mol
Smeltpunt: 110…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801047
CAS nummer: 941294-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III