(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11518-1G OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA 176 EUR
APOSOR11518-1G APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264580
CAS nummer: 941294-58-2