6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11531-1G OR11531-5G OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA 73 EUR
APOSOR11531-1G APOSOR11531-5G APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrClO₂
Smeltpunt: 170…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475910
CAS nummer: 957120-28-4