3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11568-1G OR11568-5G
APOSOR11568-1GEA 73 EUR
APOSOR11568-1G APOSOR11568-5G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine
Formule: C₆H₆BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801057
CAS nummer: 445491-71-4