1H-Pyrrole-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carbamoyl-1H-pyrrole, 2-(Aminocarbonyl)-1H-pyrrole
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 180 EUR
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₅H₆N₂O
Smeltpunt: 173…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00273121
CAS nummer: 4551-72-8