4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)(morpholin-4-yl)methanone, (4-Bromophenyl)(morpholino)methanone
OR11622-5G OR11622-1G
APOSOR11622-5GEA 128 EUR
APOSOR11622-5G APOSOR11622-1G
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00447938
CAS nummer: 127580-92-1