4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% in toluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11729-1G OR11729-5G
APOSOR11729-1GEA 117 EUR
APOSOR11729-1G APOSOR11729-5G
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% in toluene
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035333
CAS nummer: 57616-74-7
EINECS: 260-851-0
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II