4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxyphenyl mesylate, 4-[(Methylsulphonyl)oxy]anisole
OR11951-25G OR11951-5G
APOSOR11951-25GEA 795 EUR
APOSOR11951-25G APOSOR11951-5G
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
4-Methoxyphenyl methylsulphonate
Formule: C₈H₁₀O₄S
MW: 202.228 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01231360
CAS nummer: 19013-30-0