5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11958-1G OR11958-250MG
APOSOR11958-1GEA 106 EUR
APOSOR11958-1G APOSOR11958-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅BrN₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801053
CAS nummer: 15862-42-7