2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Carboxyphenyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR12217-1G OR12217-250MG
APOSOR12217-1GEA 155 EUR
APOSOR12217-1G APOSOR12217-250MG
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202.209 g/mol
Smeltpunt: 232…234 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09065012
CAS nummer: 159589-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III