3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-[3-(Phenoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR12237-1G
OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA
468
EUR
APOSOR12237-1G
APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₉H₂₃BO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09065022 CAS nummer: 912569-68-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |