3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12242-1G OR12242-250MG
APOSOR12242-1GEA 471 EUR
APOSOR12242-1G APOSOR12242-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride
Formule: C₁₁H₉ClN₂
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064978
CAS nummer: 898289-51-5